Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxymetazolin-Hydrochlorid
Artikelnummer. 16534384
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 08.02.2315
Summenformel C16H25ClN2O
Spezifikation
Produkttyp Oxymetazolin-Hydrochlorid
Formelmasse 296,84
Menge 25 g