Learn More
Hirschmann™ Sauerstoffflaschen
Individuell markierte und kalibrierte Sauerstoffflaschen gemäß Winkler
Marke:  Hirschmann™ 6500187
Artikelnummer. 11712293
  • 76.90 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß Winkler
  • Weiße Messskala
  • Präzise eingestellt
  • Mit Beschriftungsfeld
  • Die Flasche und der abgeschrägte Glasstopfen sind fortlaufend nummeriert
Spezifikation
Spezifikation
200 bis 300 ml
135 mm