Learn More
Thermo Scientific™ Hefeextrakt-Agar (dehydriert)
Führen Sie mit diesem Medium Keimzahlbestimmungen von Mikroorganismen in Wasser unter Einhaltung der ISO 1133:2014 durch.
Marke: Thermo Scientific™ CM0019B
Additional Details : Gewicht : 0.53640kg
Beschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Hefeextrakt-Agar (dehydriert) Keimzahlbestimmungen von Mikroorganismen in Wasser durch. Hefeextrakt-Agar wird nach der von Windle Taylor1 beschriebenen Formel für die Keimzahlbestimmung von Mikroorganismen in Wasser hergestellt und nach ISO 1133:20142 getestet. Es ist ein reichhaltiges Nährmedium für die Gewinnung einer Vielzahl von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen.
Die übliche Methode zur Zählung heterotropher Bakterien in Wasser ist die Gießplattenmethode mit Hefeextrakt-Agar. Die aeroben mesophilen Organismen, die in diesem Medium nach 24 Stunden Inkubation bei 37 °C sichtbare Kolonien bilden, und diejenigen, die nach drei Tagen Inkubation bei 22 °C Kolonien bilden, werden getrennt gezählt. Die beiden Methoden liefern unterschiedliche Ergebnisse2.
Die unter diesen Bedingungen wachsenden Organismen umfassen Bakterien, Hefen und Schimmelpilze.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Hefeextrakt-Agar | |
Agar | |
Für 21,7 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Nur für Laboranwendungen