Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vancomycin-Ergänzungsstoff
Wird zur Zugabe von selektiven Medien für die Isolierung von Vancomycin-resistenten Enterokokken und Aminoglykosid-resistenten Enterokokken auf hoher Ebene aus klinischen Proben verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0247E
158.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12638797
  • 164.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Oxoid Vancomycin-Supplement ist eine Ergänzung zu selektiven Medien zur Isolierung von Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) und hochqualifizierten Aminoglykosid-resistenten Enterokokken (HLARE) in klinischen Proben.
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VRE und HLARE, High-level Aminoglucoside-resistant Enterococci (HLARE)
Pulver
10/Packung
Oxoid™ Vancomycin-Ergänzungsstoff
Mikrobiologische Medien