Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ TTC-Lösung
Oxoid TTC-Lösung (0.125 %) wird zur Zählung und Identifizierung von Coliformbakterien verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ SR0148A
117.12 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Oxoid TTC-Lösung (0.125 %) wird zur Zählung und Identifizierung von Coliformbakterien verwendet.
Zum Hinzufügen zu Tergitol 7-Agar, Artikel-Nr. CM0793BSpezifikation
TTC-Lösung | |
Lösung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium |
Flüssig | |
10 x 2 ml |