Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ RTF-Ergänzungsstoff
Das Oxoid RPF-Supplement (Kaninchen-Plasmafibrinogen) wird zur Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Koagulase-positiven Staphylokokken aus Lebensmitteln verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ SR0122A
421.76 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Oxoid RPF-Supplement (Kaninchen-Plasma-Fibrinogen) wird für die Isolierung und Zählung von Koagulase-positiven Staphylokokken in Lebensmitteln verwendet.
- Nur mit Baird-Parker Agar-Basis, RPF, Artikel-Nr. CM0961B verwenden
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium
Spezifikation
RPF-Supplement | |
Gefriergetrocknet | |
Mikrobiologische Medien | |
10 Stück/Packung |