Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ringer-Lösung, Tabletten
Oxoid Ringer-Lösungstabletten werden zur Vorbereitung isotonischer Verdünnungsmittel für Bakterienzellen und bakteriologischer Proben verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ BR0052G
55.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Oxoid Ringer-Lösungstabletten werden zur Vorbereitung isotonischer Verdünnungsmittel für Bakterienzellen und bakteriologischer Proben verwendet.
Jede Tablette bereitet 500 ml Lösung vor.
Spezifikation
Industrieanwendung; AFNOR, BSI, IDF, ISO, NMKL. | |
Tablet | |
Jeweils |
Ringer-Lösung-Tabletten | |
Medien-Supplement | |
Jede Tablette reicht für 500 ml Medium |
Nur für Laboranwendungen