Learn More
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis-Anreicherungsbouillon (dehydriert)
Selektive Anreicherung von Salmonella spp. aus Lebensmitteln und Umweltproben mit diesem selektiven Nährmedium.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0669B
120.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10006442
  • 151.00 CHF / 500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Selektive Anreicherung von Salmonella spp. aus Lebensmitteln und Umweltproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Rappaport-Vassiliadis-Anreicherungsbouillon (dehydriert). Rappaport-Vassiliadis-Anreicherungsbouillon wirkt selektiv für Salmonella-Spezies durch Ausnutzung der für sie typischen Eigenschaften im Vergleich zu anderen Enterobacteriaceae, wie z. B. Überleben bei relativ hohem osmotischen Druck, Vermehrung bei relativ niedrigen pH-Werten, verhältnismäßige hohe Widerstandsfähigkeit gegen Malachitgrün und relativ geringer Nährstoffbedarf1.
Salmonella sind eine Gruppe von eng verwandten stäbchenförmigen, gramnegativen Bakterien. Salmonella kommen typischerweise in den Eingeweiden von Tier und Mensch vor und werden mit dem Kot ausgeschieden. Menschen werden am häufigsten durch verunreinigtes Wasser oder kontaminierte Lebensmittel infiziert. Die häufigsten Symptome von Salmonella-Infektionen sind Diarrhoe, Fieber, Unterleibskrämpfe und Erbrechen.
Verwenden Sie die Rappaport-Vassiliadis-Anreicherungsbouillon für die selektive Anreicherung von Salmonella-Spezies in Lebensmitteln und Umweltproben.
  • Selektiv: Malachitgrün, niedriger pH-Wert und hohe Magnesiumchloridkonzentration inhibieren viele grampositive Bakterien, während sie für Salmonellen selektiv anreichernd wirken.
  • Überlegene Leistung: Überlegene Leistung gegenüber Selenit-Anreicherungsbouillon und Tetrathionat-Bouillon zur Anreicherung von Salmonellen mit Ausnahme von Salmonella typhi1.
Rappaport-Vassiliadis(RV)-Anreicherungsbouillon ähnelt der von Vassiliadis et al.3 beschriebenen, außer der Verwendung von Sojapepton als Pepton, da es das Wachstum von Salmonellen fördert1,2.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rappaport-Vassiliadis-Anreicherungsbouillon
Trockenkulturmedien
Für 16.7 l Medium
Pulver
500 g
Nur für Laboranwendungen