Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ gereinigtes Agar
Das Oxoid gereinigte Agar ist ein außergewöhnlich helles und klares Agar, das für Elektrophoresestudien empfohlen wird, jedoch auch für viele bakteriologische Anwendungen geeignet ist.
Marke: Thermo Scientific™ LP0028B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Oxoid gereinigte Agar ist ein außergewöhnlich helles und klares Agar, das für Elektrophoresestudien empfohlen wird, jedoch auch für viele bakteriologische Anwendungen geeignet ist.
Spezifikation
Dehydriert; aufgereinigter Agar | |
Agar | |
Für 10.3 l-Medium |
Pulver | |
500 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Laboranwendungen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur