Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens TSC-Supplement
Das Oxoid Perfringens TSC-Supplement (D-Cycloserin 200 mg/Fläschchen) eignet sich für die Rückgewinnung von Clostridium perfringens.
Marke: Thermo Scientific™ SR0088E
465.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Oxoid Perfringens TSC-Supplement (D-Cycloserin 200 mg/Fläschchen) eignet sich für die Rückgewinnung von Clostridium perfringens.
- Zum Hinzufügen zu DCLS Agar, Artikel-Nr. CM0393B, oder zu Perfringens Agar Base, TSC, Artikel-Nr. CM0587B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Perfringens | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Perfringens-TSC-Supplement | |
Mikrobiologische Medien | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |