Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Nitrofurantoin-Scheiben für Antibiotikaempfindlichkeitstests
Bestimmen Sie die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antimikrobielle Substanzen anhand von manuellen AST-Methoden und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an qualitativ hochwertigen, anwenderfreundlichen Prüfscheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitsprüfungen.
48.50 CHF - 63.90 CHF
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Nitrofurantoin
Beschreibung Oxoid Nitrofurantoin-Antibiotika-Testblättchen
Antibiotika-Code  F
Produkttyp Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Testtyp Antimikrobielle Empfindlichkeit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Antibiotika-Code Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Antibiotika-Code Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
11993982
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CT0069B
Oxoid Nitrofurantoin-Antibiotika-Testblättchen  F 50 μg
48.50 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11933982
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CT0034B
Oxoid Nitrofurantoin-Antibiotika-Testblättchen  F 100 μg
63.10 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11953982
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CT0036B
Oxoid Nitrofurantoin-Antibiotika-Testblättchen  F 300 µg
63.90 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Nitrofurantoin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Anwenderfreundlichkeit durch bruchsichere und federgespannte Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnung und Anzeige am Ende des Magazins.
Durch die Agardiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Werte visuell angezeigt:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kartusche ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, was einen Feuchtigkeitsgehalt von < 2 % und damit eine langfristige Stabilität gewährleistet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
Nitrofurantoin
 F
Antimikrobielle Empfindlichkeit
50 Scheiben/Kassette
Oxoid Nitrofurantoin-Antibiotika-Testblättchen
Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
5 Kassetten/Packung
50 Scheiben/Kassette