Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ modifizertes Preston Campylobacter-Selectiv-Supplement
Zur Isolierung von Campylobacter jejuni und Campylobacter coli aus menschlichen, tierischen, Vogel- und Umweltproben.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0204E
Artikelnummer. 11424229
  • 285.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Oxoid Preston-Campylobacter-Selektiv-Supplement (modifiziert) dient zur Isolierung von Campylobacter jejuni und Campylobacter coli aus menschlichen, tierischen, Vogel- und Umweltproben.
  • Alternatives Supplement mit Amphotericin B als Ersatz für Cycloheximid
  • Zum Hinzufügen zu Campylobacter-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0689B bzw. Nährbouillon Nr. 2, Artikel-Nr.. CM0067B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Campylobacter
Gefriergetrocknet
10 Stück/Packung
Modifiziertes Preston Campylobacter Selektiv-Supplement
Selektive Ergänzung
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium