Learn More
Thermo Scientific™ Milch-Agar (dehydratisiert)
Bestimmen Sie die lebensfähige Mikroflora in Molkerei- und Wasserproben mit diesem Medium, das dem in Dep. Of Health Memo.139/Foods beschriebenen Medium entspricht.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0021B
Artikelnummer. 10536703
  • 364.00 CHF / 500 Gramm
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bestimmen Sie die lebensfähige Mikroflora in Molkerei- und Wasserproben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Milch-Agar (dehydratisiert) – ein Nährmedium, das mit Milchfeststoffen angereichert ist. Milch-Agar wird nach einer Formel hergestellt, die dem Dept. of Health Memo. 139/ Foods1 entspricht. Es wird für die Durchführung von Plattenzähltests für Milch, Abflusswasser, Milchprodukten, Speiseeis usw. empfohlen
Entspricht außerdem den Empfehlungen von EUROGLACE (EEC Ice Cream Industries), die der EEC-Kommission zur Prüfung von Speiseeis vorgelegt wurden2.
Flüssige Milch und andere Milchprodukte sind sehr leicht verderblich und oft nur wenige Tage haltbar. Die in Milchprodukten vorhandenen Bakterien können zu Erkrankungen oder Verderb führen. Lebensmittelbedingte Krankheiten durch den Konsum von Milchprodukten wurden überwiegend mit Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Camplylobacter jejuni und Escherichia coli O157 in Verbindung gebracht: H7 gescreent werden müssen.
Milch-Agar ist ein Nährmedium, das mit Milchfeststoffen angereichert ist, um die lebensfähige Mikroflora in Molkerei- und Wasserproben zu bestimmen.
  • Entspricht dem offiziellen Medium, das in Dept. Of Health Memo.139/Foods1 beschrieben ist
  • Empfohlen für die Durchführung von Plattenzähltests für Milch, Ablusswasser, Milchprodukten und Speiseeis usw.
  • Entspricht den Empfehlungen von EUROGLACE (EEC Ice Cream Industries), die der EEC-Kommission zur Prüfung von Speiseeis vorgelegt wurden2
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Milch-Agar
Agar
Für 20,8 l Medium
Pulver
500 g
Nur für Laboranwendungen