Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-Kit
Vereinfachen Sie die Identifizierung von Enterobacteriaceae und verschiedenen häufig vorkommenden gramnegativen Bakterien mit diesem biochemischen Identifikationssystem.
Marke: Thermo Scientific™ MB1133A
502.78 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für eine einfachere Identifizierung von anaeroben und fakultativ anaeroben gramnegativen Bakterien (Enterobacteriaceae und verschiedene gramnegative Bakterien) mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Kit – ein umfassendes, unabhängiges biochemisches Identifikationssystem. Das Kit arbeitet mit 24 verschiedenen biochemischen Tests im Mikrotiterplattenformat und erzeugt so leicht lesbare, eindeutige Farbreaktionen, in der Regel nach der Inkubation über Nacht.
Gramnegative Bakterien haben einen wichtigen Stellenwert bei klinischen Infektionen und Lebensmittelkontamination. Die Identifizierung des Erregers ist im klinischen Umfeld entscheidend für die Identifizierung der Infektionsursache und die Erstellung eines geeigneten Behandlungsschemas. In der Lebensmittelindustrie kann die biochemische Identifizierung dabei helfen, die Kontaminationsquelle zu finden. Mit diesem GNB-Kit lassen sich Enterobakterien und verschiedene häufig vorkommende gramnegative Bakterien schnell und genau identifizieren, so dass korrekte, schnelle und geeignete Maßnahmen erfolgen können.
- Schnell: Die meisten Ergebnisse sind über Nacht verfügbar
- Einfach und kostengünstig: Einfaches Mikrotiterplattenformat
- Einfach abzulesen und zu interpretieren: Die Ergebnisse sind deutlich als einzigartige Farbreaktionen zu erkennen, die mit dem Microbact Identifizierungssoftwarepaket (MB1244A) interpretiert werden können.
- Umfassend: Identifiziert > 100 gramnegative Bakterien, seltenere Enterobacteriaceae und oxidasepositive, gramnegative Bakterien
- Flexibel: Verwenden Sie einzelne Streifen oder kombinieren Sie Systeme für komplexere Identifizierungen. Ideal geeignet für die Verwendung in klinischen Labors oder in mikrobiologischen Lebensmittellabors
- Zuverlässig: Eine umfassende Auswahl an biochemischen Tests, basierend auf veröffentlichten Referenzmethoden1-4
Zusätzlich erforderliche Produkte: Mineralöl (MB1093A), Oxidase-Streifen (MB0266A), Microbact Softwareprogramm (MB1244A), Indol-Reagenz (MB0209A), VPI-Reagenz (MB0181A), VPII-Reagenz (MB0184A), TDA-Reagenz (MB0180A), NIT A-Reagenz (MB0186A), NIT B-Reagenz (MB0187A). Die sechs oben beschriebenen Reagenzien sind auch als Reagenz-Set D (MB1082A) erhältlich.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Microbact GNB 12B-Kit | |
Für die Verwendung mit GNB 12A oder 12E zur Identifizierung von diversen häufigen gramnegativen Bakterien | |
1 Box | |
60 Tests/Kit |