Learn More
Thermo Scientific™ Lysin-Decarboxylase-Bouillon-Tabletten (Taylor-Modifikation) (dehydriert)
Nachweis der Lysin-Decarboxylase-Produktion durch Salmonellen und andere Enterobacteriaceae mit diesem Medium.
Marke: Thermo Scientific™ CM0308S
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Nachweis der Lysin-Decarboxylase-Produktion durch Salmonellen und andere Enterobacteriaceae mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Lysin-Decarboxylase-Bouillon-Tabletten (Taylor Modification) (dehydratisiert). Lysin Decarboxylase-Bouillon ist ein diagnostisches Medium, das Salmonellen (und einige andere Enterobacteriaceae) durch eine eindeutige biochemische Reaktion unterscheidet. Taylor’s Modifikation des Mediums1 zeigt eine verbesserte Leistung gegenüber der von Falkow beschriebenen Formulierung.2Dies wird erreicht, indem man Peptone aus dem Medium auslässt und dadurch falsche Positive eliminiert, die durch Citrobacter freundii und dessen Paracolon-Typen verursacht werden.
Die Lysin-Decarboxylase-Bouillon eignet sich besonders für die Untersuchung der Decarboxylase-Reaktionen von Mitgliedern der Enterobacteriaceae.
Taylor’s Modifikation macht das Medium relativ einfach kontrollierbar, ohne dass eine anaerobe Kultur und ein niedriger pH-Wert erforderlich sind.
Während der ersten Inkubationsstufen führt die Gärung der Glukose durch den Organismus mit saurer Produktion zu einem Farbwechsel zu Gelb. Bei einer weiteren Inkubation kommt es bei Decarboxylierung von Lysin zu Cadaverin zu einer alkalischen Reaktion. Die Farbe ändert sich dann in Violett (positiv). Wenn die Farbe gelb bleibt, ist die Reaktion negativ.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Lysin-Decarboxylase-Bouillon-Tabletten | |
Medien | |
5 x 20 Tabletten |
Lysin-Decarboxylase-Produktion durch Salmonellen und einige andere Enterobacteriaceae | |
5 Fläschchen/Packung | |
Tablet |