Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionellen MWY Selektiv-Supplement
Das Oxoid Legionella MWY Selektiv-Supplement wird zur Isolierung von Legionella pneumophila in Trinkwasserproben verwendet.
298.00 CHF - 1051.38 CHF
Spezifikation
Spezies | Legionellen |
---|---|
Beschreibung | Legionella MWY Selektiv-Supplement |
Form | Gefriergetrocknet |
Produkttyp | Selektive Ergänzung |
Menge | 10 Stück/Packung |
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17140671
|
Thermo Scientific™
SR0255B |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
1051.38 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17150671
|
Thermo Scientific™
SR0255E |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium |
298.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das Oxoid Legionella MWY Selektiv-Supplement wird zur Isolierung von Legionella pneumophila in Trinkwasserproben verwendet.
Zum Hinzufügen zu Legionella-CYE-Agar-Basis, Artikel-Nr. CM0655BSpezifikation
Legionellen | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Legionella MWY Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung |