Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Kanamycin-Sulfat-Ergänzungsstoff
Das Oxoid Kanamycin-Sulfat-Supplement (10 mg/Fläschchen) wird zum Kanamycin-Esculin-Azid-Agar (Basis) hinzugefügt, Artikel-Nr. CM0591B.
Brand: Thermo Scientific™ SR0092E
142.73 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Das Oxoid Kanamycin-Sulfat-Supplement (10 mg/Fläschchen) wird zum Kanamycin-Esculin-Azid-Agar (Basis) hinzugefügt, Artikel-Nr. CM0591B.
Zum Hinzufügen zu Kanamycin-Esculin-Azid-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0591BSpecifications
Kanamycin-Sulfat-Supplement | |
Mikrobiologische Medien | |
Jedes Fläschchen ergibt 500 ml Medium. |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |