Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Endo Agar
Oxoid Endo-Agar ist ein APHA-empfohlenes Medium zur Bestätigung von Coliformen.
Marke: Thermo Scientific™ CM0479B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Oxoid Endo-Agar ist ein APHA-empfohlenes Medium zur Bestätigung von Coliformen.
- Ebenfalls erhältlich: Fuchsin Indikator basisch, Artikelnr. BR0050A
Spezifikation
Industrieanwendung: APHA. | |
Pulver | |
500 g |
Endo-Agar (Basis) | |
Agar | |
Für 13,9 l Medium |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Laboranwendungen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur