Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cycloheximid-Lösung (0.1 %)
Oxoid Cycloheximid-Lösung (0.1 %) (100 mg/Fläschchen) wird zur Unterdrückung von Pilzen verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0222C
44.10 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10661185
  • 53.15 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Oxoid Cycloheximid-Lösung (0.1 %) (100 mg/Fläschchen) wird zur Unterdrückung von Pilzen verwendet.
Für das Hinzufügen zu Bacillus Cereus-selektiver Agar-Basis, Artikel-Nr. CM0617B, Raka-Ray Agar-Basis, Artikel-Nr. CM0777B und Universal Beer Agar, Artikel-Nr. CM0651B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cycloheximid-Lösung (0.1 %)
Lösung
Ertrag je nach Formulierung; bitte die produktspezifischen Anweisungen beachten.
Flüssig
100 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • CYCLOHEXIMIDE SOLUTION
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cycloheximide