Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ C-N-Ergänzungsstoff
Das Oxoid C-N Supplement eignet sich zur Isolierung von Pseudomonas aeruginosa.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0102E
124.77 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11424179
  • 145.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Oxoid C-N Supplement eignet sich zur Isolierung von Pseudomonas aeruginosa.
  • Zum Hinzufügen zu Pseudomonas Agar Base, Artikel-Nr. CM0559B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
C-N Supplement
Mikrobiologische Medien
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Gefriergetrocknet
10 Stück/Packung