Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ C-F-C-Ergänzungsstoff
Das Oxoid C-F-C Supplement eignet sich zur Isolierung von Pseudomonas-Arten.
Marke: Thermo Scientific™ SR0103E
126.82 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Oxoid C-F-C Supplement eignet sich zur Isolierung von Pseudomonas-Arten.
- Zum Hinzufügen zu Pseudomonas Agar Base, Artikel-Nr. CM0559B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
C-F-C Supplement | |
Mikrobiologische Medien | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |