Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bolton-Bouillon-selektives Supplement
Das Oxoid Bolton-Bouillon-Selektiv-Supplement dient zur selektiven Voranreicherung von Campylobacter spp. in Lebensmittelproben.
Marke: Thermo Scientific™ SR0183E
416.78 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Oxoid Bolton-Bouillon-Selektiv-Supplement dient zur selektiven Voranreicherung von Campylobacter spp. in Lebensmittelproben.
Zum Hinzufügen zu Bolton-Bouillon, Artikel-Nr. CM0983B. Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium.Spezifikation
Bolton | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Bolton Bouillon Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |