Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bacillus Cereus, Selektiv-Ergänzungsstoff
Oxoid Bacillus Cereus Selective Supplement (Polymyxin B Supplement) wird in 50,000 IU/Fläschchen zur Hemmung gramnegativer Bakterien geliefert.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0099E
Artikelnummer. 11404179
  • 189.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Oxoid Bacillus Cereus Selective Supplement (Polymyxin B Supplement) wird in 50,000 IU/Fläschchen zur Hemmung gramnegativer Bakterien geliefert.
  • Kann zur Bacillus Cereus Selective Agar Base, Artikelnr. CM0617B und MYP Agar Base, Artikelnr. CM0929B hinzugefügt werden
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bacillus cereus
Gefriergetrocknet
10 x 50.000 IE
Bacillus cereus-Selektiv-Supplement
Selektive Ergänzung
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium