Learn More
Velp Scientifica™ OXITEST REAKTOR 230V/50-60 HZ .
BIOPHARMA
Liefert qualitativ hochwertige Informationen über die oxidative Stabilität von Lebensmitteln, Ölen und Fetten. Velp Scientifica™ OXITEST Oxidationsstabilitätsreaktor ist eine innovative Lösung, die von dem leistungsstarken OXISoft™ gesteuert wird.
Marke:  Velp Scientifica™ F30900248
Artikelnummer. 11743479
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorhersage der oxidativen Stabilität während Haltbarkeitsstudien
  • Testet das Produkt in definierten Zeitintervallen; erstellt eine experimentelle Kurve
  • Bewertung der Eignung der Lagerbedingungen
  • Bewertung der besten Verpackungslösung
  • Vergleich der oxidativen Stabilität verschiedener Rezepturen für Lebensmittelzubereitungen
  • Bewertung der oxidativen Stabilität pflanzlicher Öle unterschiedlicher botanischer Herkunft
  • Bewertung der Wirksamkeit von Antioxidantien
  • Informationen zur Produktoxidation, wenn die Oxidationskurve nicht sichtbar ist
  • Besonders nützlich für Produkte mit geringem Fettgehalt (4-5 %)
  • Die Produktoxidation kann durch die Kombination von OXITEST und GC erreicht werden
  • Oxidativer Stabilitätstest von eingehenden Rohstoffen und abgehenden Fertigprodukten
  • Intuitive OXISoft™ Software–, einfach zu erlernen und zu verwenden
  • Überdruck-Sicherheitsventil
  • Alarme für beschädigte Sonde und Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs
  • Auswahl der Sprache für die Verwaltungssoftware
  • Keine Probenvorbereitung – für die gesamte Probe (Fett inbegriffen)
  • Doppelkammern für doppelte oder parallele Analyse
  • Verwalten Sie bis zu 4 OXITESTs mit derselben Software
  • Unzerstörbare Titan-Probenhalter und -kammern
  • Hermetische, versiegelte Verschlüsse der Kammern
Spezifikation
Spezifikation
Lebensmittel und Futtermittel, Chemie, Kosmetik, Schmiermittel
1