Learn More
Oxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607102
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-46-5
Summenformel C2H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.06
MDL-Nummer MFCD00008007
InChI-Schlüssel YIKSCQDJHCMVMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanediamide, oxalamide, oxamimidic acid, oxalic acid diamide, diaminoglyoxal, oxamid, amid kyseliny stavelove, formimidic acid, 1-carbamoyl, oxamid czech, unii-sbe4m0223e
PubChem CID 10113
ChEBI CHEBI:48248
IUPAC-Name Oxamid
SMILES C(=O)(C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxamide
Schmelzpunkt 491°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCOCONH2
Menge 100 g
Beilstein 02, 545
Merck Index 15, 7017
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in hot water,alcohol and ether
Formelmasse 88.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.