Learn More
Oxamidhydrazid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxamic hydrazide |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 216,0 bis 218,0 °C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | H2NCOCONHNH2 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 02, 559 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Oxamic hydrazide