missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxamidsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11464227
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Oxamic acid could also inhibit lactic dehydrogenase in the intact Ehrlich ascites tumor cell.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Oxaminsäure könnte auch die Milchdehydrogenase in der intakten Ehrlich-Aszites-Tumorzelle hemmen.

Löslichkeit
Löslich in Wasser 108 mg/ml.

Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 471-47-6
Summenformel C2H3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 89.05
MDL-Nummer MFCD00008006
InChI-Schlüssel SOWBFZRMHSNYGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-oxoacetic acid, oxamate, acetic acid, aminooxo, oxalamic acid, oxamidic acid, glycine, 2-oxo, oxalic acid monoamide, amino oxo acetic acid, aminooxoacetic acid, oxamate repellent
PubChem CID 974
ChEBI CHEBI:18058
IUPAC-Name Amino(oxo)essigsäure
SMILES C(=O)(C(=O)O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oxamic acid
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1743294
Merck Index 14,6917
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 108mg/mL.
Formelmasse 89.05
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Oxamic acid

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt