Learn More
Oxamidsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Oxamic acid could also inhibit lactic dehydrogenase in the intact Ehrlich ascites tumor cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxaminsäure könnte auch die Milchdehydrogenase in der intakten Ehrlich-Aszites-Tumorzelle hemmen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 108 mg/ml.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Oxaminsäure könnte auch die Milchdehydrogenase in der intakten Ehrlich-Aszites-Tumorzelle hemmen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 108 mg/ml.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxamic acid |
Schmelzpunkt | ∼205°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1743294 |
Merck Index | 14,6917 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 108mg/mL. |
Formelmasse | 89.05 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Oxamic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Oxamic acid