Learn More
Oxalylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxalyl bromide |
Schmelzpunkt | -19.0°C |
Dichte | 2.3000g/mL |
Siedepunkt | 102.0°C to 103.0°C (720.0 mmHg) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | BrCOCOBr |
Brechungsindex | 1.5205 to 1.5225 |
Menge | 25 g |