Learn More
Oxalic Acid Solution, Volumetric, 0.05M (COOH)2 (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
500 ml-Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxalic Acid Solution |
Namenshinweis | Volumetric, 0.05M (COOH)2 (0.1N) |
CAS | 144-62-7 |
Siedepunkt | ∼100°C |
Farbe | Farblos |
Summenformel | C2H2O4 |
Strukturformel | HOOCCOOH |
MDL-Nummer | MFCD00002573 |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Synonym | ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico |