Learn More
Oxalsäure-Lösung, 0.05 M, Honeywell™
Artikelnummer. 15664920
Click to view available options
Menge:
1 l
Volumetrisch, 0.05 M (COOH)2 (0.1N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalsäurelösung
CAS 144-62-7
Summenformel C2H2O4
Strukturformel HOOCCOOH
MDL-Nummer MFCD00002573
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Ethanediosäure, Oxirsäure, Oxalat, Oxalsäure, Essigsäure, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
InChI-Schlüssel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC-Name Oxalsäure
Molekulargewicht (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Formelmasse 90.03 mol
Menge 1 l