Learn More
Oxalsäure-Konzentrat, 0.005 M, Honeywell™
Artikelnummer. 15645260
Click to view available options
Menge:
1 St.
Für 1 l Standardlösung, 0.005 M (COOH)2 (0.01 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalsäurekonzentrat
CAS 144-62-7
Summenformel C2H2O4
Strukturformel HOOCCOOH
MDL-Nummer MFCD00002573
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Ethanediosäure, Oxirsäure, Oxalat, Oxalsäure, Essigsäure, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
InChI-Schlüssel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC-Name Oxalsäure
Molekulargewicht (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Formelmasse 90.03 mol
Menge 1 St.