Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ HEP Serie Semi-Dry-Elektroblotting-Systeme
Thermo Scientific Owl HEP Serie Semi-Dry-Elektroblotting-Systeme liefern schnellere Blots mit hoher Effizienz.
Marke:  Thermo Scientific™ HEP-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12863163
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Owl HEP Serie Semi-Dry-Elektroblotting-Systeme liefern schnellere Blots mit hoher Effizienz.
  • Schneller und effizienter Transfer von Proteinen und Nukleinsäuren auf die Membran
  • Der im Blotting-Papier enthaltene Puffer ist ausreichend für einen effizienten Molekültransfer
  • Die Basis enthält eine Kathodenplatte aus Edelstahl; der Deckel verfügt über eine Platin-/Titananodenplatte
  • Ideal für Proteine unter 150 kDa
Im Lieferumfang enthalten:
  • Basis und Deckel
  • Netzanschlusskabel
  • Robuste Drehknöpfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für 1 Mini-Gel:Transferbereich 20 x 20 cm
Owl™
25 x 25 x 5 cm (9,86 x 9,86 x 2 in.)
Mini (20 cm x 20 cm)
Elektroblotting-System