Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ HEP Serie Semi-Dry-Elektroblotting-Systeme
Erreichen Sie schnellere Blots mit höherer Effizienz mit Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Elektroblotting-Systemen.
Marke:  Thermo Scientific™ HEP-3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12464647
  • 3510.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Owl HEP Serie Semi-Dry-Elektroblotting-Systeme liefern schnellere Blots mit hoher Effizienz.
  • Schneller und effizienter Transfer von Proteinen und Nukleinsäuren auf die Membran
  • Der im Blotting-Papier enthaltene Puffer ist ausreichend für einen effizienten Molekültransfer
  • Die Basis enthält eine Kathodenplatte aus Edelstahl; der Deckel verfügt über eine Platin-/Titananodenplatte
  • Ideal für Proteine unter 150 kDa
Im Lieferumfang enthalten:
  • Basis und Deckel
  • Netzanschlusskabel
  • Robuste Drehknöpfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für 4 Mini-Gele:Transferbereich 35 x 45cm
Owl™
50,4 x 39,7 x 5,08 cm (19,88 x 15,63 x 2 in.)
Mini (13,7 Zoll x 17,7 Zoll)
Elektroblotting-System