Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ HEP Serie Semi-Dry-Elektroblotting-Systeme
Thermo Scientific Owl HEP Serie Semi-Dry-Elektroblotting-Systeme liefern schnellere Blots mit hoher Effizienz.
Marke:  Thermo Scientific™ HEP-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12064927
  • 1470.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Owl HEP Serie Semi-Dry-Elektroblotting-Systeme liefern schnellere Blots mit hoher Effizienz.
  • Schneller und effizienter Transfer von Proteinen und Nukleinsäuren auf die Membran
  • Der im Blotting-Papier enthaltene Puffer ist ausreichend für einen effizienten Molekültransfer
  • Die Basis enthält eine Kathodenplatte aus Edelstahl; der Deckel verfügt über eine Platin-/Titananodenplatte
  • Ideal für Proteine unter 150 kDa
Im Lieferumfang enthalten:
  • Basis und Deckel
  • Netzanschlusskabel
  • Robuste Drehknöpfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für 1 Mini-Gel:Transferbereich 20 x 20 cm
Owl™
25 x 25 x 5 cm (9,86 x 9,86 x 2 in.)
Mini (20 cm x 20 cm)
Elektroblotting-System