Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Mikro-Elektrophoresesystem
Mit dem Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro-Elektrophoresesystem können Sie bis zu sieben Proben in weniger als fünf Minuten auf einem Gel abschirmen.
Marke:  Thermo Scientific™ C2-S
Artikelnummer. 12434587
  • 371.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro-Elektrophoresesystem können Sie bis zu sieben Proben in weniger als fünf Minuten auf einem Gel abschirmen.
Merkmale:
  • Das horizontale Microgel-System dient zur schnellen Restriktionsfragmentanalyse.
  • Microgel kann auch verwendet werden, um einige PCR-Proben schnell zu überprüfen, bevor eine große Anzahl von Proben auf ein größeres Gel geladen wird, was Zeit spart
  • Objektträger aus Glas, 2 × 3 Zoll (5 × 7.5 cm), dienen als Geltablett
  • Zur Verwendung gießen und formen Sie dünne Gele durch Oberflächenspannung direkt auf dem Objektträger; der komplette Durchlauf dauert fünf bis 10 Minuten
  • Mit den verfügbaren Gießformen und Guss-Objektträgern können Gele in weniger als 10 Minuten gegossen und verfestigt werden.
Inhalt:
  • Pufferkammer (Puffermenge 100 ml)
  • Deckel
  • Netzanschlusskabel
  • Gussträger
  • 10 Guss-Objektträgern
  • Ein 7-Well-Kamm, 1.5 mm dick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Horizontales Elektrophoresesystem; Gelgröße: 5 x 7.5 cm
Owl™
7
17 x 38 x 11 cm (6.75 x 2.63 x 4.38 in.)
17 cm
2.63 Zoll
38 cm
4,38 in.
5 cm x 7,5 cm
Micro
100 ml
6,75 in.
7.5 cm
6,5
5 cm
11 cm