Learn More
Eagle Overpacks with Screw-On Lid
Eagle Overpacks are ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and clean-up of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration.
445.00 CHF - 495.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Lagerung, Handhabung und Transport gefährlicher Materialien |
Material | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17772308
|
Eagle
EDR16610YL |
247 l |
445.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17782308
|
Eagle
EDR16900YL |
361 l |
495.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Eagle Overpack Poly Drums are constructed of yellow blow-moulded high-density polyethylene (HDPE) with UV inhibitors, is durable and lightweight, weather and chemical resistant, and has a yellow screw-on lid
- Ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and cleanup of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration
- Overpacks - for use with larger non-damaged containers, can and drums of non-leaking hazardous materials - if leaking, must pack with sufficient sorbents for - NO FREE LIQUIDS
Spezifikation
Gelb | |
Sichere Lagerung, Handhabung und Transport gefährlicher Materialien | |
Polyethylen |