Learn More
Velp Scientifica™ PW Überkopfrührer
Analoger Rührer mit 120 Ncm Drehmoment, der bis zu 70 l umrühren kann. Intensives Mischen für anspruchsvollste Aufgaben.
Marke:  Velp Scientifica™ F201A0150
727.02 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13528560
  • 1040.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der PW ist ein intuitiver Überkopf-Rührer, der mit seinem Überlastschutz , dem Überstromschutz und dem Überhitzungsschutz für Ihre Sicherheit sorgt.
  • Einfach zu installieren, widerstandsfähig und mit einer kleinen Stellfläche ist der PW die beste Wahl für hochviskose Proben.
  • Der VELP PW sorgt für einen gleichmäßigen Start und kräftige Agitation auch bei maximaler Geschwindigkeit!
  • Der PW kann mit Geschwindigkeiten von 1200 U/min und bis zu 70 Liter rühren. Das Gerät kann miteiner mittleren bis hohen Viskosität von bis zu 100.000 mPa*s arbeiten.
  • Das leicht zu schließende Spannfutter ist für Wellen mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm geeignet und erfordert kein Werkzeug.
  • Der PW wurde entwickelt, um auch unter schwierigen Betriebsbedingungen eine lange Lebensdauer zu bieten.
  • Die spezielle Technopolymer-Struktur und IP 40 garantieren eine gute chemische Beständigkeit und spezielle Handhabung und gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
  • Der robuste Motor garantiert über die Jahre einen kontinuierlichen Betrieb ohne zusätzliche Wartungskosten.
Spezifikation
Spezifikation
20 bis 1.200 U/min
110/230 V
196 x 80 x 230 mm
80 mm
50/60 Hz
1 bis 10 mm
0°C bis 40 °C
10.000 mPas
70 l
190 W
230 mm
110/230 V, 50/60 Hz, 190 W
CEI EN 60529, IP 40
PW
120 Ncm
2,9 kg