Learn More
Cowie Technology™ Ovale PTFE Turbo-Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden
Die Cowie Technology™ ovalen PTFE-Turbo-Rührstäbe mit einem Kern aus seltenen Erden enthalten Seltenerdmagneten, die deutlich stärker als Alnico-Magneten sind.
Marke: Cowie Technology™ 001.664.RE
Beschreibung
- Nahezu vollständig beständig gegen Entmagnetisierung
- Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
64 x 20 x 20 mm | |
20 mm | |
64 mm | |
Je 1 |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt | |
Rundkolben | |
20 mm | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Oval |