Learn More
MP Biomedicals™ Ouchterlony-Platten
Entwickelt für spezifische Antiseren mit geringer Affinität, die in der Agarose für optimale Immunfällungsmittel Wells mit geeigneten Abständen und Polyethylenglycol benötigen.
276.00 CHF
Spezifikation
Material Polystyrol
Typ Ouchterlony-Platte
Enthält Agarose 1,2 % und PEG 5 %
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11423966
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
08642771
Spezifische Antiseren mit geringer Affinität Ouchterlony-Platte
276.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Polystyrol
Ouchterlony-Platte
Agarose 1,2 % und PEG 5 %