Learn More
Oseltamivirphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15698715
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 204255-11-8
Summenformel C16H28N2O4·H3PO4
Molekulargewicht (g/mol) 410.4
InChI-Schlüssel PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
Synonym oseltamivir phosphate, tamiflu, oseltamir phosphate, unii-4a3o49ngez, 4a3o49ngez, ethyl 3r,4r,5s-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxy cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate, ethyl 3r,4r,5s-4-acetamido-5-amino-3-1-ethylpropoxy-1-cyclohexene-1-carboxylate phosphate 1:1, osteltamivir phosphate, 3r-3alpha,4beta,5alpha-ethyl 4-acetylamino-5-amino-3-1-ethylpropoxy-1-cyclohexene-1-carboxylate phosphate 1:1
PubChem CID 78000
ChEBI CHEBI:7799
IUPAC-Name Ethyl-(3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyclohexen-1-carboxylat;phosphorsäure
SMILES CCC(CC)OC1C=C(CC(C1NC(=O)C)N)C(=O)OCC.OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oseltamivir phosphate
Farbe Weiß bis weißgrau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 410.4
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'