Learn More
ORP-Testlösung, 240 mV
Click to view available options
Menge:
230 ml
500 ml
Beschreibung
- Hochwertige ORP-Testlösung aus Chemikalien in Reagenzqualität, die zum Testen von Platin- und Gold-ORP-Elektroden verwendet wird
- Entwickelt für Leistungstests bei ORP-Elektroden
- Mit Chemikalien in Reagenzqualität zubereitet
- Ermöglicht eine schnelle Überprüfung Ihrer ORP-Elektrode
- Luftdichte Flasche mit manipulationssicherer Dichtung zur Qualitätsicherung
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 240 mV |
Menge | 230 ml |
Farbe | Gelb |
Geruch | Geruchsneutral |
pH | 7 |
Löslichkeit | löslich |
Physikalische Form | Flüssig |