Learn More
ORP-Testlösung, 200 bis 275 mV
Artikelnummer. 10340992
Click to view available options
Menge:
230 mL
Spezifikation
Konzentration 200 to 275mV
Menge 230 mL
Farbe Brown/Orange
Geruch Odorless
pH 4
Löslichkeit Soluble
Physikalische Form Liquid with Precipitate