Learn More
ORP-Testlösung, 200 bis 275 mV, Thermo Scientific Chemicals
71.90 CHF - 97.55 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ORP test solution
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
MDL-Nummer MFCD01867801
Physikalische Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15451787
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042131.AK
250 mL
71.90 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15461787
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042131.AP
500 mL
97.55 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Test solution for ORP electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
ORP test solution
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
MFCD01867801
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen