Learn More
ORP Test Solution, 200 to 275 mV, Hanna Instruments™
Click to view available options
Menge:
500 mL
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 200 to 275mV |
Menge | 500 mL |
Farbe | Brown/Orange |
Geruch | Odorless |
pH | 4 |
Löslichkeit | Soluble |
Physikalische Form | Liquid with Precipitate |