Learn More
Orion™ Thiocyanat-Halbzellenelektrode
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ Thiocyanat-Halbzelle können Sie Konzentrationen von Thiocyanationen in wässrigen Lösungen schnell, genau und kostengünstig messen.
Marke: Thermo Scientific Orion 9458BN
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ Thiocyanat-Halbzelle können Sie schnelle, genaue und kostengünstige Messungen von Thiocyanationen in wässriger Lösung im Konzentrationsbereich von 5 x 10-6 M bis 1 M durchführen.
Inhalt:
- 1 m Kabel für Elektroden mit US-Standard- und BNC-Anschlüssen
Spezifikation
Referenzelektrode mit Doppel-Diaphragma | |
0 bis 50 C bei Dauereinsatz (50 bis 100 C bei unregelmäßigem Einsatz) | |
Thiocyanat-Halbzellenelektrode | |
16 mm | |
1 m | |
1,0 bis 5 x 10-6 M |
BNC-Anschluss | |
Thiocyanat-Halbzellenelektrode | |
12 mm | |
110 mm | |
2 bis 10 (zur Vermeidung von Interferenz durch OH- wird ein pH-Wert < 4 empfohlen) | |
± 2 % |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.