Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Tensid-Halbzelle
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ Halbzelle können Sie Endpunktdetektion in Titrationen anionischer oder kationischer Tenside in einer Lösung durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 9342BN
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ Halbzelle können Sie Endpunktdetektion in Titrationen anionischer oder kationischer Tenside in einer Lösung durchführen. Als potentiometrischer Sensor ist sie eine Elektrode zur Bestimmung von Tensiden in anionischer oder kationischer Titration, die speziell für die Verwendung mit dem Orion960 Autochemiesystem entwickelt wurde.
Zur Messung ist eine Referenzelektrode erforderlich. Lieferung mit Reagenzien für Anionen- und Kationentenside. Reagenzien für Neotenside müssen separat bestellt werden. Festkabel und BNC- Stecker.Typ: Orion 9342
Mess-Ion: Tenside
Temperatur: 0 - 40 °C
Anschluss: BNC
Spezifikation
900002 innen/810007 außen | |
BNC-Anschluss | |
Tensid-Halbzelle | |
1 m | |
Endpunkt-Indikator |
Referenzelektrode mit Doppel-Diaphragma | |
0 °C° bis 40 °C° | |
Stecker Tensid-Elektrode mit BNC | |
0.5 M Hyamin-Titrator |