Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A326 Tragbares Multiparameter-Tischmessgerät für pH/gelösten Sauerstoff
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A326 Tragbaren pH-/DO-/RDO-Messgerät für eine hohe Leistung bei anspruchsvollen Tests im Außenbereich können Sie den pH-Wert, den gelösten Sauerstoff und die Temperatur präzise messen
Marke: Thermo Scientific™ STARA3265
2307.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A326 tragbaren pH-, DO- und RDO-Messgerät erhalten Sie überall dort, wo Sie es brauchen, hohe Präzision und erstklassige Leistung. Das Messgerät ist bei Außenanwendungen für eine Vielzahl von pH-, mV-, ORP- und Temperaturmessungen sowie Messungen von gelöstem Sauerstoff geeignet. Dank des wasserdichten Messgeräts mit einem Gehäuse der Schutzart IP67 können Sie Proben selbst unter schwierigsten Bedingungen beurteilen. Mithilfe der zwei Kanäle des Messgeräts können Sie den pH-Wert und den gelösten Sauerstoff gleichzeitig messen oder sich beide Kanäle separat anzeigen lassen. Zeichnen Sie bis zu 5000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie die Kalibrierungs- und Datenprotokolle einfach über USB oder RS232 an einen Drucker oder Computer.
- Vereint den Komfort mit den Vorteilen eines pH- und DO-Messgeräts in einem einzigen anwenderfreundlichen System
- Messen Sie den pH-, mV-, relativen mV- oder ORP-Wert sowie die Temperatur auf Kanal Eins und den gelösten Sauerstoff in Prozent Sättigung oder mg/l sowie die Temperatur mithilfe der RDO-optischen oder polarografischen DO-Sonden auf Kanal Zwei
- Lassen Sie sich einzelne Messungen im Vollbildmodus anzeigen oder schalten Sie schnell auf die geteilte Bildschirmanzeige um, um sich zwei Messungen zur gleichen Zeit anzeigen zu lassen
- Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST- oder DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Kalibrierung zu bearbeiten, wodurch einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden können
- Kalibrieren Sie gelösten Sauerstoff mithilfe von wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, eines anwenderdefinierten Wertes (Winkler-Titration) oder des Nullpunktes
- Gleichen Sie Messwerte für gelösten Sauerstoff mithilfe der ATC-Temperatur, der manuellen Salinitätseingabe und des integrierten Barometers für Luftdruckmessungen automatisch aus
- Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
- Erfassung wichtiger Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert, Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern, und Timed zeichnet Daten in festgelegten Intervallen auf
- Das Datenprotokoll mit Datum und Uhrzeit erfasst bis zu 5.000 Messsätze mit einer optionalen Proben- und Anwenderidentifizierung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
- Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
- Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
- Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
- Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
- Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
- 3 Jahre Austauschgarantie
Spezifikation
Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003) | |
±6 mmHg | |
±0,002 | |
±0,1 mg/l bis 8 mg/l, ±0,2 mg/l von 8 bis 20 mg/l, ± 10 % des Messwerts bis 50 mg/l | |
Ja, auswählbar | |
800 h | |
Modifizierbare pH-Kalibrierpunkte, rel. mV (RmV), ORP und Temperatur | |
1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus) | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
5000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit | |
2 | |
IP 67 | |
0,0 bis 600,0 % Sättigung | |
-2,000 bis 20,000 | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
BNC (pH- oder ORP-Elektrode), Stiftspitze (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN (ATC-Temperatursonde), 9-poliger MiniDIN (optischer RDO oder polarographischer DO-Sensor mit integrierter Temperatur) | |
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
0,0 bis 600,0 % Sättigung | |
0,1, 1 % Sättigung | |
± 2 % Sättigung oder ± 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
Gehäuse 1mmHg | |
0,00 bis 90,00 mg/l | |
±2000,0 mV | |
0,1mV | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
3 Jahre Messgerät | |
1,2 lb. |
USB, RS232 | |
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
± 0,2 mg/l oder ± 2% des Messwerts (der jeweils größere Wert) | |
Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
400 bis 850 mmHg, automatische Verwendung des integrierten Barometers oder manuelle Eingabe | |
4 AA (im Lieferumfang enthalten) | |
Wassergesättigte Luft, luftgesättigtes Wasser, manuell (Winkler-Titration), Nullpunkt | |
1 bis 5 | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
Orion Star A326 Tragbares Messgerät zur pH/RDO/DO-Bestimmung, mit Triode pH/ATC-Elektrode mit wartungsarmen Gel, optische RDO-DO-Sensor, Lösungen, Schutzhülse und Transportkoffer | |
LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung | |
pH, mV, relative mV (RMV) oder ORP mit Temperatur; gelöster Sauerstoff als %-Sättigung oder mg/l mit Temperatur, mV, Relative mV, ORP with Temperature, Dissolved Oxygen (% Saturation), Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) | |
±2000,0 mV | |
0,1/0,01/0,001 | |
Star A326 pH/RDO/DO Meter with Batteries; 8107UWMMD ROSS Gel-filled Epoxy pH/ATC Triode with 3 Meter Cable; 087010MD RDO Optical DO Probe with 3 Meter Cable; 910410 pH 4.01 Buffer Pouches; 910710 pH 7.00 Buffer Pouches; 911010 pH 10.01 Buffer Pouches; 810001 Orion ROSS electrode storage solution; 01100710 Orion 1413 μS conductivity standard pouches; 911110 rinse solution pouches; Protective armor with electrode holder; Hard carrying case; AA batteries (installed) | |
Gehäuse 7.000pH | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Orion Star A326 Tragbares Messgerät zur Messung von pH/mV/RmV/ORP/Optischer RDO/Gelöster Sauerstoff/Temperatur | |
± 2 % Sättigung ≤ 200 % Sättigung, ± 10 % Sättigung > 200 % Sättigung | |
0,0 bis 500,0 % Sättigung | |
0,1, 1 % Sättigung | |
400 bis 850 mmHg | |
±2000,0 mV | |
0,00 bis 50,00 mg/l | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
0,01, 0,1 mg/l | |
0,0 bis 45,0 ppt, automatische Korrektur durch manuelle Eingabe des Salinitätseintrags der Probe | |
±0,1 °C | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
22,0 bis 221,0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 in x 3,9 in x 2,6 in) | |
0,5 kg |