Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A324 Tragbares Multiparameter-Messgerät für pH/ISE
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A324 Tragbaren pH-/ISE-Messgerät für anspruchsvolle Messungen im Außenbereich können Sie den pH-Wert, die Ionenkonzentration, den mV- und ORP-Wert sowie die Temperatur präzise überwachen
Marke: Thermo Scientific™ STARA3245
1333.04 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A324 tragbaren pH- und ISE-Messgerät erhalten Sie überall dort, wo Sie es brauchen, hohe Präzision und erstklassige Leistung. Das Messgerät ist für eine Vielzahl von pH-, Ionenkonzentrations-, mV-, ORP- und Temperaturmessungen bei Außenanwendungen geeignet. Dank des wasserdichten Messgeräts mit einem Gehäuse der Schutzart IP67 können Sie Proben selbst unter schwierigsten Bedingungen beurteilen. Nehmen Sie pH- und ISE-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, zeichnen Sie bis zu 5000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie die Kalibrierungs- und Datenprotokolle mit der Orion™ Star Com Software, die Sie kostenlos herunterladen können, über USB oder RS232 an einen Drucker oder Computer.
- Damit messen Sie den pH-Wert, die Ionenkonzentration, den mV-, relativen mV- oder ORP-Wert sowie die jeweilige Temperatur
- Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST- oder DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
- Nehmen ISE-Kalibrierungen (Ionenselektive Elektroden) mit bis zu fünf Punkten vor und wählen Sie zwischen ppm, M, mg/l, % oder ppb, wobei Sie nicht unbedingt einen Wert auswählen müssen
- Dank der Bearbeitungsmöglichkeiten der Kalibrierung können einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden
- Erweiterte ISE-Funktionen sind z. B. eine nicht lineare Auto-Blank- und eine Stabilitätsfunktion für niedrige Bereiche
- Wählen Sie aus einer Vielzahl von ionenselektiven Orion-Elektroden für die Konzentrationsmessung von Ammoniak, Ammonium, Bromid, Kadmium, Kalzium, Kohlendioxid, Chlorid, Chlor, Kupferverbindungen, Zyanid, Fluorid, Fluoroborat, Jodid, Blei, Nitrat, Kaliumchlorid, Silber, Natrium, Tensid, Thiocyanat u.a.
- Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
- Erfassung wichtiger Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert, Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern, und Timed zeichnet Daten in festgelegten Intervallen auf
- Das Datenprotokoll mit Datum und Uhrzeit erfasst bis zu 5000 Messsätze mit einer optionalen Proben- und Anwenderidentifizierung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
- Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
- Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
- Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
- Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
- Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
- 3 Jahre Austauschgarantie
Spezifikation
Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003) | |
± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
±0,002 | |
Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
800 h | |
pH mit Kalibrierbearbeitungsoption, Ionenkonzentration (ISE) mit Kalibrierbearbeitungsoption, relativ | |
1 bis 5 | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
5000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit | |
1 | |
IP 67 | |
±2000,0 mV | |
Mindestens 0,0001, 1 bis 3 signifikante Stellen (vom Benutzer wählbar) | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
BNC (pH-, ORP- oder Ionen-selektive Elektrode), Stiftspitze (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN (ATC-Temperatursonde) | |
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
0,0001 bis 19900 mit wählbaren Einheiten von ppm, Molar, mg/l, %, ppb oder keiner | |
±2000,0 mV | |
0,1mV | |
±0,1 °C | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
22,0 bis 221,0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 in x 3,9 in x 2,6 in) | |
0,5 kg |
USB, RS232 | |
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Segmentierte (Punkt-zu-Punkt-)Neigung, nicht linear auswählbare automatische Blindprobe, Stabilisierung im niedrigen Konzentrationsbereich | |
Ja, auswählbar | |
4 AA (im Lieferumfang enthalten) | |
1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus) | |
1 bis 5 | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
Orion Star A324 Tragbares Messgerät zur pH/ISE-Bestimmung, mit ROSS Ultra-Triode pH/ATC-Elektrode (geringe Wartung), Lösungen, Schutzhülse und Transportkoffer | |
LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung | |
pH, mV, rel. mV (RmV) oder ORP mit Temperatur, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature | |
-2,000 bis 20,000 | |
0,1/0,01/0,001 | |
Star A324 pH/ISE-Messgerät; 8107UWMMD Orion Ultra Triode Gel-gefüllte Epoxidschaft-pH/ATC-Elektrode, 3 m Kabel; Orion pH 4, 7, 10 Beutel je 10; 810001 Orion ROSS Elektrodenaufbewahrungslösung; 911110 Orion Spüllösungsbeutel; Schutzhülse mit Elektrodenhalter und Aufbewahrungshülle; Hartschalenkoffer; vier AA-Batterien (installiert); Gedruckte Kurzanleitung und Literatur-CD; USB-Computerkabel | |
Gehäuse 7.000pH | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Orion Star A324 Tragbares Messgerät zur Messung von pH/ISE/mV/RmV/ORP/Temperatur | |
pH-Elektrode, ORP-Elektrode, ionenselektive Elektrode (ISE), Referenz-Halbzellenelektrode, ATC-Temperatursonde (mit 8107UWMMD ROSS Ultra Triode pH/ATC-Elektrode) | |
±2000,0 mV | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
3 Jahre Messgerät | |
1,2 lb. |