Learn More
Thermo Scientific™ Orion* RS232-USB-Kabeladapter
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ RS232-USB-Kabeladapter können Sie RS-232-Anschlüsse mit USB-Anschlüssen verbinden.
Marke:  Thermo Scientific™ 1010005
Artikelnummer. 11742637
  • 164.82 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ RS232-USB-Kabeladapter können Sie RS-232-Anschlüsse mit USB-Anschlüssen verbinden. Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss von Orion Star™ und Star Plus Messgeräten an einen USB-Anschluss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kabeladapter
Messgerät-Schnittstellenkabel
RS232-zu-USB-Computerschnittstellen-Adapter und -Kabel (2,5 mm-RS232-Messgeräteanschluss und USB-Computeranschluss)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.